Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1490,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115700
NACRES:
SB.54
1490,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócfitting
1/4 in. fitting
General description
Reduces oxygen to less than 1 ppm when the incoming level is below 10 ppm. Also removes some moisture, and organic contaminants.
Dimensions:
Dimensions:
- Oxiclear: 7 1/2 in. (19.0 cm) long x 1 7/8 in. (48 mm) diameter
Legal Information
Oxiclear is a trademark of Labclear
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| fitting 1/4 in. fitting | fitting 1/8 in. fitting | fitting 1/8 in. fitting | fitting 1/4 in. fitting |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Oxiclear™ Disposable Oxygen/Moisture Trap
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?