Z183687
Poly-net® protective netting
green, diam. 4-6 in., Close-mesh
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
Średnica
4-6 in.
grubość
0.07-1.2 mm , approximate
kolor
green
Opis ogólny
PE net sleeve stretches around glassware to prevent scratching,chipping or breaking. Netting captures flying glass if container shatters. Easily cut to any length. Color-coded for size identification.
Zastosowanie
Bottles, columns, and flasks
Informacje prawne
Poly-net is a registered trademark of Norddeutsche Seekabelwerke GmbH & Co. KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)