Przejdź do
XLTSTAND1
Standard Opticap XLT Capsule Filter Stand
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Sprawdź dostępność w koszyku
6210,00 zł
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32031613
UNSPSC Code:
41104909
6210,00 zł
Sprawdź dostępność w koszyku
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
manufacturer/tradename
Opticap®
Quality Segment
Legal Information
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
KGEPG3FBB1KGEPG2TTT1KHGEG2FHH1
description
-
description
Chemistry: Hydrophilic Polyethersulfone (PES) Inlet: 1 in. Hose Barb Outlet: 1 in. Hose Barb T-line with 3/4 in. Gauge Port Max Operating Pressure: 80psi @ 25 °C
description
Chemistry: Hydrophilic Polyethersulfone (PES) Inlet: 1-1/2 in. Sanitary Flange Outlet: 1-1/2 in. Sanitary Flange T-line Max Operating Pressure: 80 psi @ 25 °C
description
Chemistry: Hydrophilic Polyethersulfone (PES)Inlet: 5/8 in. Hose BarbOutlet: 5/8 in. Hose Barb T-line with 3/4 in. Gauge PortMax Operating Pressure: 80 psi @ 25 °C
Quality Level
100
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
manufacturer/tradename
Opticap®
manufacturer/tradename
Millipore Express®
manufacturer/tradename
Millipore Express®
manufacturer/tradename
Millipore Express®
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)