Kluczowe dokumenty
Z183555
Sigma-Aldrich
Cryo-gloves®
size M, waterproof
Synonim(y):
Rękawice chroniące przed zamarzaniem, rękawica do zamrażania, rękawica kriogeniczna, rękawice chroniące przed zimnem
Wybierz wielkość
1 PAIR
1360,00 zł
1360,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PAIR
1360,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
46181504
NACRES:
NB.35
1360,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
blue gloves
fabric
rozmiar
M
sterylność
non-sterile
Właściwości
CE compliant
latex free
powder-free
reusable
opakowanie
pkg of 1 pair
producent / nazwa handlowa
TempShield MAMWP
metody
cryopreservation: suitable
dł. × grubość
13 1/2-15 1/4 in. (345-390 mm) × 0.25 mil
Opis ogólny
Provides warmth, flexibility, and dexterity when working in extreme environments (-160 to 150°C).
  • Style provides additional warmth and comfort
  • Resistant to solvents/chemicals
  • Breathable and static-free
  • Machine washable/dryable inner lining
  • Suitable for Class 1000 clean room use
  • Asbestos-free
Applications:
Autoclaves, freezers, handling liquid nitrogen, oxygen or helium from cryogenic atmospheres, cold rooms, blast freezers, filling of cryogenic liquids, dry ice handling in research and clinical pharmaceutical laboratories, genetic and biotechnology, fertility clinics, cryogenic grinding and many more in industrial applications.
FIT GUIDE
  • SIZE S hand L x W 17.1 x 17.8 - 20.2 cm
  • SIZE M hand L x W 18.2 x 20.3 - 22.8 cm
  • SIZE L hand L x W 19.2 x 22.9 - 25.3 cm
  • SIZE XL hand L x W 20.4 x 25.4 - 27.8 cm
  • SIZE XXL hand L x W 20.4 x 27.9 - 30.4 cm
  • SIZE 3XL hand L x W 20.4 x 30.5 - 33.0 cm
Przestroga
Not for immersion in liquefied gases or use near open flames. Avoid exposure to skin during a spill or splash.
Inne uwagi
Oversized to provide better thermal protection.
Informacje prawne
Cryo-gloves is a registered trademark of Tempshield, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)