Kluczowe dokumenty
Z104612
Sigma-Aldrich
Gumowy ochraniacz dłoni
red silicone, W × W 10 cm × 4 cm , 3⅞ x 7½"
Synonim(y):
Rubber hand protector
Wybierz wielkość
1 EA
185,00 zł
185,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
185,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
46181504
NACRES:
NB.35
185,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
red silicone
rozmiar
one size fits all
Właściwości
reusable
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F38000-0000
W × W
10 cm × 4 cm , 3⅞ x 7½"
Opis ogólny
Rękawice Hot Hand zapewniają doskonałą ochronę podczas przenoszenia gorących lub zimnych przedmiotów, w tym suchego lodu.
Cechy i korzyści
  • Wytrzymuje temperatury do 260°C (500°F)
  • Zachowuje elastyczność w temperaturach do -57°C (-70°F)
  • Miękka, przyjemna w dotyku guma silikonowa naturalnie dopasowuje się do dłoni i przedmiotów oraz jest odporna na rozdarcia
  • Powierzchnie chwytające mają wklęsłe wypustki zapewniające antypoślizgowy chwyt
  • Łatwiejsze i szybsze w użyciu niż rękawice lub szczypce do wielu zastosowań Jeden rozmiar pasuje do wszystkich dłoni, lewej lub prawej
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)