Z183571
Cryo-gloves®
size XL, waterproof
Synonim(y):
Rękawice chroniące przed zamarzaniem, rękawica do zamrażania, rękawica kriogeniczna, rękawice chroniące przed zimnem
Wybierz wielkość
1360,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1360,00 zł
Polecane produkty
Materiały
blue gloves
fabric
rozmiar
XL
sterylność
non-sterile
Właściwości
CE compliant
latex free
powder-free
reusable
opakowanie
pkg of 1 pair
producent / nazwa handlowa
TempShield MAXLWP
metody
cryopreservation: suitable
dł. × grubość
13 1/2-15 1/4 in. (345-390 mm) × 0.25 mil
Opis ogólny
- Style provides additional warmth and comfort
- Resistant to solvents/chemicals
- Breathable and static-free
- Machine washable/dryable inner lining
- Suitable for Class 1000 clean room use
- Asbestos-free
Applications: Autoclaves, freezers, handling liquid nitrogen, oxygen or helium from cryogenic atmospheres, cold rooms, blast freezers, filling of cryogenic liquids, dry ice handling in research and clinical pharmaceutical laboratories, genetic and biotechnology, fertility clinics, cryogenic grinding and many more in industrial applications.
FIT GUIDE
- SIZE S hand L x W 17.1 x 17.8 - 20.2 cm
- SIZE M hand L x W 18.2 x 20.3 - 22.8 cm
- SIZE L hand L x W 19.2 x 22.9 - 25.3 cm
- SIZE XL hand L x W 20.4 x 25.4 - 27.8 cm
- SIZE XXL hand L x W 20.4 x 27.9 - 30.4 cm
- SIZE 3XL hand L x W 20.4 x 30.5 - 33.0 cm
Przestroga
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)