Kluczowe dokumenty
Z177849
Scienceware® Ellipso-Spoon® sampler
L 15 cm
Synonim(y):
zakrzywiona szpatułka laboratoryjna, łyżka laboratoryjna
Wybierz wielkość
1 EA
190,00 zł
190,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
190,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122403
NACRES:
NB.35
190,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
producent / nazwa handlowa
Bel-Art H368060015
Długość
15 cm
Opis ogólny
Special curved shape permits contact with all corners of vessels, bottles, or containers. No corner out of reach and no loss of materials. Handles crystals, powders, granulated and solid substances, even thick liquids or delicate substances. SS, will not bend. Has both spoon end and spatula end.
Informacje prawne
Ellipso-Spoon is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)