SYND251014
Synthware™ Vigreux microscale distillation head
joint: ST/NS 14/20, immersion depth 25 mm
Synonim(y):
Synthware D251014, short path, distilling head
About This Item
Polecane produkty
Połączenie
joint: ST/NS14/20
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware D251014
głębokość zanurzenia
25 mm
Opis ogólny
With Vigreux Indentations, used with 25 mm immersion thermometer, and D27 distillation receiver.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.