Merck
Z415529
Sigma-Aldrich
Aldrich® short-path distillation head with jacketed condenser
Joints: ST/NS 14/20 (2), thermometer joint: ST/NS 10/18
About This Item
Kod UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Połączenie
thermometer joint: ST/NS10/18
Joints: ST/NS14/20 (2)
dł. skraplacza
150 mm
głębokość zanurzenia
50 mm
Powiązane kategorie
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC