Kluczowe dokumenty
Z154490
Sigma-Aldrich
Ace polished shaft
diam. × L 19 mm × 1200 mm, with button
Wybierz wielkość
1 EA
1520,00 zł
1520,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1520,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.72
1520,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
glass
Właściwości
for flask size 50 ‑ 72 L
producent / nazwa handlowa
Ace Glass D107750
śr. × dł.
19 mm × 1200 mm
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)