Kluczowe dokumenty
Z680389
Duran® premium bottle, complete with pouring ring and screw cap
capacity 1,000 mL
Synonim(y):
1127078
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiały
clear bottle
glass bottle
narrow-mouth bottle
round bottle
Połączenie
Joints threaded neck (GL45)
sterylność
non-sterile
Właściwości
autoclavable
graduations
with cap
opakowanie
pack of 10 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 1127078
pojemność
1,000 mL
śr. × wys.
101 mm × 225 mm
dopasowywanie
GL 45 neck
Opis ogólny
With easy-to-read scale and large labeling field for easy marking. Complete with pouring ring and cap. The premium screw cap with its PTFE coated silicone seal is colorless and temperature resistant from -196°C to +260°C. Accurate scale: ± 5%. Additional graduations as well as additional opposing scale simplify reading off.
Typical applications: due to its properties, ideal for applications in the pharmaceutical industry, handling of aggressive media, sterilization processes (hot air and dry sterilization) and depyrogenation.
Cechy i korzyści
  • Dodatkowe podziałki i odwrotne skalowanie (z dokładnością do ±5%) ułatwiają odczyt poziomu napełnienia oraz pobranej ilości.
  • Wyprodukowany ze szkła borokrzemowego DURAN® 3.3. DURAN® jest szkłem neutralnym, sklasyfikowanym jako szkło typu I zgodnie z USP <660>, EP (3.2.1) i JP <7.01> oraz spełnia wymagania ASTM E438, typ I, klasa A.
  • Niezawodne uszczelnienie dzięki powlekanej PTFE wkładce nasadki
  • Testowana przez TÜV odporność na szok termiczny 160 K
  • W komplecie z pierścieniem wlewowym i nasadką z PFA
  • Znormalizowany gwint GL 45 i dopasowany korek GL 45 zapewniający niezawodne uszczelnienie
  • Łatwe nalewanie bez kapania dzięki odpornemu pierścieniowi nalewowemu PFA
  • Dostarczany w komplecie z zakrętką i pierścieniem wlewowym
  • Materiały konstrukcyjne niezawierające barwników zapewniają niższy profil substancji ekstrahowalnych
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)