Kluczowe dokumenty
Z153915
Duran® plastic-coated laboratory bottles
capacity 2,000 mL
Synonim(y):
butelka laboratoryjna, laboratorium butelek
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiały
borosilicate glass 3.3
clear bottle
narrow-mouth bottle
round bottle
Właściwości
autoclavable
without cap
opakowanie
pack of 1 ea
pack of 10 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 21 805 63
Parametry
max. pressure (Not for use under pressure)
pojemność
2,000 mL
śr. × wys.
136 mm × 260 mm
dopasowywanie
GL 45 neck thread
Opis ogólny
1295Oryginalnebutelki laboratoryjne GL/powlekane tworzywem sztucznym są wykonane z przezroczystego szkła o wysokiej czystości i są pokryte przezroczystą warstwą poliuretanowego tworzywa sztucznego (PU), aby zmniejszyć ryzyko stłuczenia szkła i rozprysków cieczy podczas stłuczenia. Połączenie wysokowydajnych materiałów i solidnej konstrukcji zgodnej z normą ISO 4796-1 zapewnia długą żywotność. Butelki mają trwałe pole do znakowania białą emalią i łatwą do odczytania skalę objętości do szacowania zawartości. W celu zapewnienia identyfikowalności partii produkcyjnej, każda butelka posiada trwały kod retrace. Zabezpieczenie jest zgodne z normą ASTM E1522. Butelka jest w pełni autoklawowalna w temperaturze 121 lub 134 °C.
Transparent plastic skin protects bottles from mechanical damage and leakage in case of breakage. Autoclavable to 135°C, but do not use water for cooling in autoclave.
Please note: Cap not included.
Cechy i korzyści
  • Wykonane ze szkła borokrzemowego 3.3 1295
  • Zgodnie z USP <660>, EP (3.2.1) i JP <7.01>, 1295 jest neutralnym szkłem, które jest sklasyfikowane jako szkło typu I i spełnia wymagania ASTM E438, typ I, klasa A.
  • Zewnętrzna powłoka polimerowa zapewnia ochronę przed zarysowaniami, wyciekami i odpryskami (tylko w przypadku butelek o pojemności 2000 ml lub mniejszej).
  • Ochrona przed promieniowaniem UV do około 380 nm dzięki zewnętrznej powłoce
  • Wysoka odporność i długotrwała powłoka
  • Znormalizowany gwint GL i dopasowany system nakrętek; zapewniający przede wszystkim szczelne zamknięcie i łatwe, czyste wylewanie.
  • W pełni wyposażony w zakrętkę (PP), zintegrowaną uszczelkę wargową i pierścień do nalewania (PP), umożliwiający nalewanie bez kapania i czystą, bezpieczną pracę.
  • Rozmiary 10 i 25 ml ze specjalnie ukształtowanymi szklanymi krawędziami usprawniającymi nalewanie, co zapobiega konieczności stosowania dodatkowego plastikowego pierścienia do nalewania.
  • Wypalany, bardzo trwały biały nadruk ceramiczny
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
wymagane, ale niedostarczone
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)