Kluczowe dokumenty
Z151564
Sigma-Aldrich
Erado-Sol® liquid stain remover
weight 32 oz (964 g ), (bottle)
Wybierz wielkość
946 ML
166,00 zł
166,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
946 ML
166,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
47131800
NACRES:
NB.35
166,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
masa
32 oz (964 g ), (bottle)
Informacje prawne
Erado-Sol is a registered trademark of Cambridge Diagnostic Products, Inc.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. will this remove water stains from wood
    1 answer
    1. Erado-Sol® liquid stain remover is a product primarily designed for removing stains on fabrics and upholstery. It is not specifically formulated for removing water stains on wood. To effectively remove water stains from wood, it is recommended to use products specifically designed for that purpose.