Kluczowe dokumenty
Z169161
Sigma-Aldrich
Aldrich® large glass beaker
capacity 20 L
Synonim(y):
Duży szklany pojemnik, Szklana zlewka, Szkło Aldrich
Wybierz wielkość
1 EA
3970,00 zł
3970,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
3970,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
3970,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
borosilicate glass
Właściwości
graduations: no
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
wys. × śr. zewn.
430 mm × 285 mm
pojemność
20 L
Opis ogólny
Heavy-wall, borosilicate glass, non-graduated.
Zastosowanie
Aldrich® large glass beaker is ideal for your routine lab work.
Inne uwagi
Browse all glass beakers
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Hi, Is this glass beaker safe for hotplate use: Z169161? What is the maximum temperature that can be applied? Is there any documents for this item. Thanks.
    1 answer
    1. This item is made of borosilicate glass which has a heat capacity of 450 degrees C and is fine to use on a hotplate. Avoid placing the heated item immediately on a cool surface such as a benchtop.