Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.12
UNSPSC Code:
41122804
Manufacturer/tradename:
MTC™ Bio R1070
Feature:
to hold 30 x 15 mL and 20 x 50 mL tubes
Material:
orange , polypropylene
Packaging:
pack of 5 ea
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
orange , polypropylene
feature
to hold 30 x 15 mL and 20 x 50 mL tubes
packaging
pack of 5 ea
manufacturer/tradename
MTC™ Bio R1070
General description
Rack for 30x15 & 20x50ml (17x20x6cm), Orange, 5/pk
Features and Benefits
- Polypropylene, withstand -80°C
- Compact and space efficient
- Autoclavable
Legal Information
MTC is a trademark of MTC Bio
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?