Kluczowe dokumenty
Z114049
Sigma-Aldrich
Wheaton glass serum bottle
volume 30 mL, amber, O.D. 20 mm, diam. × H 37 mm × 63 mm
Synonim(y):
Szklana fiolka na surowicę Wheaton
Wybierz wielkość
12 EA
173,00 zł
288 EA
3400,00 zł
173,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
12 EA
173,00 zł
288 EA
3400,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
173,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Materiały
borosilicate glass bottle
opis
USP Type I
Właściwości
autoclavable
closure type crimp top vial
śr. zewn.
20 mm
pojemność
30 mL
30 mL
śr. × wys.
37 mm × 63 mm
kolor
amber
dopasowywanie
opening for 20 mm
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)