DWK223748
WHEATON® Type I crimp top serum bottle
without cap, round clear borosilicate glass bottle, capacity (125 mL)
Synonim(y):
223748, Butelka WHEATON Crimp Top, Butelka na serum z zaciskaną górą
Wybierz wielkość
4180,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
4180,00 zł
Polecane produkty
Materiały
round clear borosilicate glass bottle
Właściwości
without cap
opakowanie
case of 144 ea Shrink-wrapped partitioned modules
producent / nazwa handlowa
WHEATON® 223748
średnica butelki &razy; wys. &razy; szer.
(54 mm) (107 mm) (340 mm)
pojemność
(125 mL)
Opis ogólny
- Idealne do długo- i krótkoterminowego przechowywania próbek, liofilizacji i pojemników na szczepionki/leki do wstrzykiwań.
- Pasują do większości zastosowań związanych z liofilizacją
- Wykonane z formowanego szkła borokrzemianowego WHEATON 400, które spełnia wymagania USP typu I.
- Obkurczone moduły z przegrodami zmniejszają ryzyko pęknięcia
Cechy i korzyści
- Idealny do długo- i krótkoterminowego przechowywania próbek
- Pasuje do większości zastosowań związanych z liofilizacją
- Wybór rozmiaru aluminiowej uszczelki i korka na podstawie średnicy zewnętrznej otworu butelki lub fiolki
- Obkurczone moduły z przegrodami zmniejszają ryzyko pęknięcia
- Szkło borokrzemianowe spełnia wymagania USP typu I
- Przezroczyste butelki produkowane z borokrzemianowego szkła formowanego WHEATON® 400, które spełnia wymagania USP typu I.
- Butelki bursztynowe produkowane ze szkła borokrzemianowego WHEATON® 500 spełniającego wymagania USP typu I
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)