Z104353
Tubing quick-disconnects
for tubing i.d., 1/4 ‑ 5/16 in.
Wybierz wielkość
280,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
280,00 zł
Polecane produkty
Materiały
PE
Właściwości
for tubing i.d. 1/4 ‑ 5/16 in.
opakowanie
pack of 12 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art H19728-0000
Opis ogólny
- Easy-to-assemble barbed connectors require no tools
- Ideal for use with flexible tubing
- Handy on lines that require frequent disconnection
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)