Kluczowe dokumenty
Z126543
Automatic shut-off quick-disconnect
coupling insert, bore 1/4 in., for tubing i.d., 0.25 in. (flexible)
Wybierz wielkość
1 EA
127,00 zł
127,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
127,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
127,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
for tubing i.d. 0.25 in. (flexible)
producent / nazwa handlowa
CRC Press
otwór
1/4 in.
Opis ogólny
Spring-loaded, locking, made of PP with 316 SS springs and EPR seals. When pulled apart, both sides seal quickly and automatically, making couplings excellent for handling air-sensitive liquids. Available for flexible tubing or rigid PE and nylon tubing using a ferruleless nut. Max. pressure: 90 psi at 70°F. Working temp.: 32 to 230°F (air/water). Use same bore size for coupling insert and body.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)