Kluczowe dokumenty
Z553379
Sigma-Aldrich
Aldrich® automatic shut-off quick-disconnect
Coupling insert
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
opis
GL 14 inner thread
Opis ogólny
Wymień złącza rurek SafetyBarb na te nowe szybkozłącza, które zostały wykonane specjalnie do użytku z naczyniami szklanymi Aldrich. Aby zainstalować szybkozłącza, należy odkręcić złącza rurek na naczyniu szklanym i zastąpić je wkładkami łączącymi Z55,337-9. Zamów jedną wkładkę łączącą i jeden korpus łączący dla każdego połączenia szklanego. Odporna chemicznie acetalowa wkładka łącząca i korpus są sprężynowe, blokowane i posiadają sprężyny 316SS oraz uszczelki EPR. Po rozciągnięciu obie strony uszczelniają się szybko i automatycznie. Do użytku z elastycznymi rurkami o średnicy wewnętrznej 1/4 cala.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)