Kluczowe dokumenty
Z100595
Sigma-Aldrich
Single-bulb ball-tube
capacity 100 mL, joint: ST/NS 14/20, plain
Wybierz wielkość
1 EA
670,00 zł
670,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
670,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
670,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Połączenie
joint: ST/NS14/20
pojemność
100 mL
Opis ogólny
Arranged horizontally outside of Kugelrohr oven, the ball-tubes cool and collect distillate with minimal loss of material.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)