SYNB300500X
Synthware™ gas washing bottle with fritted disc
500 mL, joint: ST/NS 45/50, Disc porosity XC
Synonim(y):
Synthware B300500X, Drechsel bottle, gas washing bottle
About This Item
Polecane produkty
Materiały
clear bottle
cylindrical bottle
straight bottle
Połączenie
joint: ST/NS45/50
Właściwości
cap
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware B300500X
Wysokość
380 mm
pojemność
500 mL
500 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Gas washing bottle with standard taper 45/50 cap style stopper and fritted disc angled at 15° for even distribution of gas throughout absorbing material. Available with a coarse or extra coarse fritted disc. Order plastic clip separately. (not supplied)
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.