Kluczowe dokumenty
Z682837
Ace receiving flask,
capacity 2000 mL, joint: ST/NS 35/20, glass
Wybierz wielkość
1 EA
569,00 zł
569,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
569,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
569,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
glass
round bottom flask
single-neck
Połączenie
joint: ST/NS35/20
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Standard Taper Joint
opakowanie
case of 1
producent / nazwa handlowa
Büchi equivalent, 00426
pojemność
2000 mL
Opis ogólny
The receiving flasks have the standard joint to fit the glassware used in rotary evaporators, and are available with poly-coating or plain glass.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)