Kluczowe dokumenty
Y906921
Sigma-Aldrich
Cylinder
stainless steel, 1/4 in. NPT, capacity 75 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
12142200
NACRES:
NA.12
Materiały
stainless steel
Poziom jakości
Parametry
1800 psi max. pressure
śr. zewn. × śr. wewn. × dł.
1.5 in. × 1.275 in. × 5.25 in.
pojemność
75 mL
grubość ścianki
0.1125 in.
masa
393 g
dopasowywanie
1/4 in. NPT
Inne uwagi
This product is only available with the purchase of a bulk gas product and not for individual sale. For more information, please contact Stable Isotopes Customer Service
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)