Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 258,00 zł |
Informacje o tej pozycji
258,00 zł
Quality Segment
assay
97%
form
powder
bp
349-350 °C/730 mmHg (lit.)
mp
172-174 °C (lit.)
functional group
ketone
SMILES string
O=C1c2ccccc2Oc3ccccc13
InChI
1S/C13H8O2/c14-13-9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)13/h1-8H
InChI key
JNELGWHKGNBSMD-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
mouse ... Prkch(18755)
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description targeting mouse Prkch | description The MAP Kinase Inhibitor Set I controls the biological activity of MAP Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications. |
| assay 97% | assay - | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 172-174 °C (lit.) | mp 172-174 °C (lit.) | mp - | mp - |
| bp 349-350 °C/730 mmHg (lit.) | bp 349-350 °C/730 mmHg (lit.) | bp - | bp - |
| form powder | form - | form lyophilized powder | form solid |
| functional group ketone | functional group - | functional group - | functional group - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Xanthone
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?