Przejdź do
1720203
USP
Xanthone
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
9-Xanthenone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5530,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H8O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.20
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
140443
5530,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
propantheline
manufacturer/tradename
USP
bp
349-350 °C/730 mmHg (lit.)
mp
172-174 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
O=C1c2ccccc2Oc3ccccc13
InChI
1S/C13H8O2/c14-13-9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)13/h1-8H
InChI key
JNELGWHKGNBSMD-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Xanthone USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Propantheline Bromide
  • Propantheline Bromide Tablets
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR3262X600X7375
Xanthone United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1720203
Xanthone
Xanthone pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Supelco
PHR3262
Xanthone
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
-
grade
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
application(s)
-
application(s)
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
API family
propantheline
API family
propantheline
API family
-
API family
-
bp
349-350 °C/730 mmHg (lit.)
bp
349-350 °C/730 mmHg (lit.)
bp
349-350 °C/730 mmHg (lit.)
bp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Xanthone
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)