Kluczowe dokumenty
WHAMUPMCBT8
Whatman® Mini-UniPrep® syringeless filters accessories
Multicompressor tray
About This Item
Kod UNSPSC:
41104922
NACRES:
NB.24
Właściwości
Multicompressor tray
producent / nazwa handlowa
Whatman MUPMCBT8
Opis ogólny
Pojedyncza 8-pozycyjna niebieska tacka do użytku z plastikowym MUP
Cechy i korzyści
  • Zaprojektowany dla nowego kompresora Whatman Mini-UniPrep8-vial Multicompressor
  • Mieści osiem plastikowych fiolek filtracyjnych Mini-UniPrep do jednoczesnego przetwarzania.
  • Zapasowa tacka dla większej wygody
Informacje prawne
Uniprep is a registered trademark of Whatman International Ltd.
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)