Kluczowe dokumenty
WHA77001101
Whatman® UNIFILTER® 384 well filter plates
clear polystyrene, non-sterile, dye-terminator, 50 ea
Synonim(y):
mikropłytki
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.22
Nazwa produktu
Whatman® UNIFILTER® plates 384, size 384 wells, Dye removal plate, well maximum volume 100 μL, GF/C, clear polystyrene, filter bottom with long drip director
Materiały
conical bottom natural wells
natural polypropylene
polystyrene membrane
Właściwości
GF/C, clear polystyrene, filter bottom with long drip director
opakowanie
pkg of 50 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 7700-1101
Whatman Article No. 28420789 (US reference)
rozmiar
384 wells
maksymalna pojemność dołka
100 μL
pojemność robocza dołka
100 μL
wielkość porów
0.45 μm
typ wiązania
non-treated surface
Opis ogólny
Mikropłytki Whatman UNIFILTER 384 z filtrem dolnym są używane do oczyszczania matryc DNA, wychwytywania komórek, usuwania niepożądanych zanieczyszczeń z próbek i odczynników oraz usuwania plam barwnikowych z próbek biologicznych.
Mikropłytka polistyrenowa do oczyszczania i wychwytywania komórek
Mikropłytka o wysokiej wydajności może ułatwić wychwytywanie komórek lub usuwanie barwników oraz inne procesy oczyszczania próbek wymagające wysokiego odzysku. Mikropłytki Whatman UNIFILTER są dobrym wyborem ze względu na ich długą kierownicę kapania i zdolność do obsługi mediów do filtracji żelowej.
Cechy i korzyści
  • Możliwość użycia z mediami do filtracji żelowej, umożliwiając wysokowydajne usuwanie plam barwnika
  • Długi kroplownik zapobiega zanieczyszczeniu krzyżowemu między dołkami
  • Sztywna, przezroczysta mikropłytka z polistyrenu wytrzymuje wirowanie
  • Opcja nośnika membranowego z polimeru wiążącego DNA lub mikrofibry szklanej
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
UNIFILTER is a registered trademark of Cytiva
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)