Kluczowe dokumenty
MVFCN1225
Millipore
Multiscreen® 96 well Plate, glass fiber membrane
pore size 1.2 μm, non-sterile
Synonim(y):
96-dołkowa płytka z włókna szklanego, Płytka 96-dołkowa z włókna szklanego, Szklana płytka MultiScreen
Wybierz wielkość
25 EA
4060,00 zł
4060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 EA
4060,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104923
eCl@ss:
32039006
NACRES:
NB.22
4060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
flat bottom wells
glass fiber membrane
polypropylene
Poziom jakości
opis
Opaque, Non-Sterile, with Glass Fiber membrane, 1.2 µm pore size, 25 plates, Polypropylene device
sterylność
non-sterile
linia produktu
MultiScreen®
Właściwości
lid: no
producent / nazwa handlowa
MultiScreen®
Parametry
2 mL sample volume (per well)
metody
ligand binding assay: suitable
protein purification: suitable (TCA precipitation)
receptor binding assay: suitable
Wysokość
47.2 mm
Długość
127.8 mm
Szerokość
85.6 mm
powierzchnia filtracyjna
0.23 cm2
rozmiar płytki
96 wells
maksymalna pojemność dołka
2 mL
pojemność robocza
0.1-2 mL
wielkość porów
1.2 μm pore size
Zastosowanie
sample preparation
typ wiązania
high binding surface
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
  • MultiScreen® 96 well high volume filter plates with 1.2 μm Glass Fiber C (GFC) membrane offers superior vacuum filtration and filtrate collection.
  • Plates are chemically resistant to both aqueous and organic solutions.
  • Uniquely designed and are fully automation-compatible.
Zastosowanie
  • Lysate clearing
  • Viscous sample filtration
  • Environmental testing
  • DNA sample preparation bind-wash-elute applications
Informacje prawne
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Produkty
ELISpot assay provides qualitative and quantitative information on immune responses, visualizing multiple secretory products from single responding cells.
Test ELISpot dostarcza jakościowych i ilościowych informacji na temat odpowiedzi immunologicznej, wizualizując wiele produktów wydzielniczych z pojedynczych reagujących komórek.
Powiązane treści
This provides information about the chemical compatibility of MultiScreen Filter Plates with different reagents.