LSKMPCR
MultiScreen-PCRµ96 Filter Plate
Purification of PCR products
Synonim(y):
Montage PCR Kit
Wybierz wielkość
3710,00 zł
Przewidywany termin wysyłki08 kwietnia 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
About This Item
3710,00 zł
Przewidywany termin wysyłki08 kwietnia 2025Szczegóły
Polecane produkty
Materiały
flat bottom wells
polystyrene
Poziom jakości
sterylność
non-sterile
Właściwości
lid: no
producent / nazwa handlowa
MultiScreen®
Parametry
50-250 μL sample volume (per well)
metody
activity assay: suitable (protein kinase/phosphatase)
bead-based assay: suitable
ligand binding assay: suitable
receptor binding assay: suitable
rozmiar płytki
96 wells
maksymalna pojemność dołka
175 μL
pojemność robocza
100-150 μL
wielkość porów
pore sizeproprietary
typ wiązania
low binding surface
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Offers fast, automatable solutions for high-throughput PCR purification.
- Provides high purity and high recovery.