Kluczowe dokumenty
WHA1825025
Whatman® circles ,borosilicate glass grade GF/F filter discs 0.7 μm pore size
white, binder free, TCLP test, 100 ea, 25 mm diam
Synonim(y):
Z242489, glass fiber filters, glass microfiber filters
Wybierz wielkość
100 EA
508,00 zł
508,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 EA
508,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
508,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Nazwa produktu
Whatman® glass microfiber filters, Grade GF/F, Grade GF/F circles, 25 mm, 100/pk
Materiały
borosilicate glass
circles
opis
GF/F grade: medium, high loading
sterylność
non-sterile
Właściwości
hydrophilic
opakowanie
pack of 100
producent / nazwa handlowa
Whatman 1825-025
Whatman Article No. 28418441 (US reference)
Średnica
25 mm
grubość
0.42 mm
wielkość porów
0.7 μm
przydatność
suitable for (DNA binding and purification; very effective in filtering finely precipitated proteins)
Opis ogólny
Whatman Grade GF/F binder-free borosilicate glass microfiber fiber is commonly used for biomolecule purification techniques such as DNA purification and protein precipitation as well as landfill leachate toxicity testing.
Due to its stringent particle retention size specification and pure borosilicate glass composition, the Whatman Grade GF/F glass microfiber filter was chosen by the US Environmental Protection Agency (EPA) for use in developing the Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP) 1311. It remains a prominent component for measuring landfill leachate composition
  • Stringent 0.6-0.8 µm particle retention specification
  • Manufactured from pure borosilicate glass
Whatman Grade GF/F binder-free glass microfiber filters are available in a wide range of sizes in circles and sheets. This pure borosilicate glass fiber filter offers very fine particle retention with high loading capacity and flow rate. Find the right particle retention rating and thickness for your analysis in the Whatman glass microfiber binder-free range.
Cechy i korzyści
Zastosowania obejmują:
  • Oczyszczanie i wiązanie DNA
  • Filtracja do oczyszczania białek
  • Oczyszczanie trudnych roztworów i płynów biochemicznych
  • Testowanie toksyczności odcieków ze składowisk odpadów
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)