WHA1823090
Whatman® glass microfiber grade GF/D prefilter discs 2.7 μm pore size
white, binder free, 0.67 mm thick, 25 ea, 90 mm diam
Synonim(y):
Z258288, glass fiber filters, glass microfiber filters
Wybierz wielkość
200,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
200,00 zł
Polecane produkty
Nazwa produktu
Whatman® glass microfiber filters, Grade GF/D, diam. 9.0 cm
Materiały
borosilicate glass
circles
sterylność
non-sterile
Właściwości
hydrophilic
opakowanie
pkg of 25 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 1823-090
Whatman Article No. 28418415 (US reference)
Średnica
9.0 cm
grubość
0.67 mm
wielkość porów
2.7 μm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Fine membrane prefilter benefits
Whatman Grade GF/D from Cytiva′s business is a membrane prefilter that provides protection for membranes with fine retention. The filter can be used with Whatman Grade GF/B filters to provide efficient membrane protection, especially during liquid scintillation counting.
Cechy i korzyści
- Gruby materiał filtracyjny dla zwiększonej pojemności
- Nominalna retencja cząstek 2,7 µm
- Może być używany jako dokładny wstępny filtr membranowy
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)