WHA1825015
Whatman® circles ,borosilicate glass grade GF/F filter discs 0.7 μm pore size
white, binder free, TCLP test, 100 ea, 15 mm diam
Synonim(y):
Z752991
Wybierz wielkość
1240,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1240,00 zł
Polecane produkty
Nazwa produktu
Whatman® glass microfiber filters, Grade GF/F, circles, diam. 15 mm
Materiały
borosilicate glass
circles
opis
GF/F grade: medium, high loading
sterylność
non-sterile
Właściwości
hydrophilic
opakowanie
pk of 25
producent / nazwa handlowa
Whatman 1825-015
Whatman Article No. 28418437 (US reference)
Średnica
15 mm
grubość
0.42 mm
wielkość porów
0.7 μm
przydatność
suitable for (DNA binding and purification; very effective in filtering finely precipitated proteins)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Due to its stringent particle retention size specification and pure borosilicate glass composition, the Whatman Grade GF/F glass microfiber filter was chosen by the US Environmental Protection Agency (EPA) for use in developing the Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP) 1311. It remains a prominent component for measuring landfill leachate composition
- Stringent 0.6-0.8 µm particle retention specification
- Manufactured from pure borosilicate glass
Whatman Grade GF/F binder-free glass microfiber filters are available in a wide range of sizes in circles and sheets. This pure borosilicate glass fiber filter offers very fine particle retention with high loading capacity and flow rate. Find the right particle retention rating and thickness for your analysis in the Whatman glass microfiber binder-free range.
Cechy i korzyści
- Oczyszczanie i wiązanie DNA
- Filtracja do oczyszczania białek
- Oczyszczanie trudnych roztworów i płynów biochemicznych
- Testowanie toksyczności odcieków ze składowisk odpadów
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)