WHA10370018
Whatman® glass microfiber grade GF 6 filter discs <1. μm pore size
white, inorganic binder, water and wastewater testing, 200 ea, 25 mm diam
Synonim(y):
filtr szklany, filtry włókniste
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Whatman® glass microfiber filters with inorganic binder, Grade GF 6, diam. 25 mm
Materiały
circles
glass membrane (with inorganic binder)
sterylność
non-sterile
Właściwości
hydrophilic
opakowanie
pkg of 200 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 10370018
Whatman Article No. 28414753 (US reference)
Średnica
25 mm
wielkość porów
<1.0 μm
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Skuteczność retencji filtra poniżej mikrona w celu wychwytywania bardzo małych cząstek
- Nieorganiczne spoiwo zwiększające wytrzymałość
- Odporność na temperaturę do 500°C
- Może być stosowany jako filtr wstępny dla gęstych próbek
- Często stosowany w analizie ścieków
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)