Kluczowe dokumenty
WHA1454185
Whatman® quantitative filter paper, hardened low-ash, Grade 54
circles, diam. 185 mm, pack of 100
Synonim(y):
Whatman filter, Z241989, filter paper, paper filter
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Materiały
circles
cotton filters (high-quality cotton linters)
opakowanie
pack of 100
producent / nazwa handlowa
Whatman 1454-185
Whatman Article No. 28418115 (US reference)
Parametry
39 sec/100 mL speed (Herzberg)
7 psi wet burst
Średnica
185 mm
grubość
185 μm
popiół
≤0.015%
wielkość porów
22 μm (Particle retention)
gramatura
92 g/m2
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Utwardzona niskopopiołowa ilościowa bibuła filtracyjna Whatman klasy 54 do filtracji przez lejek Büchnera i lejek Hirscha umożliwia szybką próżniową filtrację ssącą w zastosowaniach związanych z rekrystalizacją. Ta twarda, gładka, szybka bibuła filtracyjna klasy 54 o wysokiej wytrzymałości na mokro umożliwia zbieranie gruboziarnistych i galaretowatych osadów przy minimalnym rozdrobnieniu włókien, nawet gdy są mokre. Niskopopiołowa, utwardzona bibuła filtracyjna Whatman do analizy ilościowej jest dostępna w trzech gatunkach. Wszystkie trzy są przeznaczone do stosowania w filtracji grawitacyjnej i próżniowej w lejkach Büchnera i Hirscha.
Cechy i korzyści
  • Wyższa nominalna retencja cząstek (22 µm) niż w przypadku porównywalnych bibuł filtracyjnych z lejkiem Buchnera
  • Duża prędkość filtracji (prędkość filtracji Herzberga 39 s)
  • Wysoka czystość (maksymalnie 0,015% popiołu)
  • Obrobione kwasem dla wysokiej wytrzymałości na mokro i odporności chemicznej
  • Utwardzane w celu zminimalizowania zrzucania włókien
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)