Przejdź do
1.02692
Celite® 503 Diatomaceous Earth
Celite® 503. CAS 68855-54-9, pH 10 (100 g/l, H2O, 20 °C).
Synonim(y):
Celite® 503
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
822,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
11101527
EC Index Number:
272-489-0
NACRES:
NB.21
MDL number:
822,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
® 503, Celite® 503. CAS 68855-54-9, pH 10 (100 g/l, H2O, 20 °C).
Quality Segment
technique(s)
HPLC: suitable
pH
10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
>450 °C
solubility
0.0037 g/L
density
2.36 g/cm3 at 20 °C
bulk density
300 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Li]CCCC
InChI
1S/C4H9.Li/c1-3-4-2;/h1,3-4H2,2H3;
InChI key
MZRVEZGGRBJDDB-UHFFFAOYSA-N
Application
Celite® 503. CAS 68855-54-9, pH 10 (100 g/l, H₂O, 20 °C).
Analysis Note
Tożsamość: pozytywny wynik testu
Straty podczas zapłonu (600 °C): ≤ 0,5 %
Wielkość cząstek (< 0,1 mm): ≥ 85 %
Legal Information
Celite is a registered trademark of Imerys Minerals California, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.026862215122140
&#174; 503 Celite&#174; 503. CAS 68855-54-9, pH 10 (100&amp;#160;g/l, H2O, 20&amp;#160;&#176;C).
Supelco
1.02692
® 503
&#174; 281 Celite&#174; 281. CAS 68855-54-9, pH 10 (100&amp;#160;g/l, H2O, 20&amp;#160;&#176;C).
Supelco
1.02686
® 281
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
no temp limit
storage temp.
-
storage temp.
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
density
2.36 g/cm3 at 20 °C
density
2.36 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
solubility
0.0037 g/L
solubility
0.0037 g/L
solubility
-
solubility
-
pH
10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
>8.5 (25 °C, 10% in aq. suspension)
pH
>8.5 (25 °C, 10% in aq. suspension)
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
STOT RE 1 Inhalation
target_organs
Lungs
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c