WHA1454150
Whatman® quantitative filter paper, hardened low-ash, Grade 54
circles, diam. 150 mm, pack of 100
Synonim(y):
Whatman filter, Z241970, filter paper, paper filter
Wybierz wielkość
322,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
322,00 zł
Polecane produkty
Materiały
circles
cotton filters (high-quality cotton linters)
opakowanie
pack of 100
producent / nazwa handlowa
Whatman 1454-150
Whatman Article No. 28418114 (US reference)
Parametry
39 sec/100 mL speed (Herzberg)
7 psi wet burst
Średnica
150 mm
grubość
185 μm
popiół
≤0.015%
wielkość porów
22 μm (Particle retention)
gramatura
92 g/m2
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Wyższa nominalna retencja cząstek (22 µm) niż w przypadku porównywalnych bibuł filtracyjnych z lejkiem Buchnera
- Duża szybkość filtracji (szybkość filtracji Herzberga 39 s)
- Wysoka czystość (maksymalnie 0,015% popiołu)
- Obrobione kwasem dla wysokiej wytrzymałości na mokro i odporności chemicznej
- Utwardzane w celu zminimalizowania zrzucania włókien
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)