WHA1091125
Whatman® qualitative filter paper, Grade 91, creped
circles, diam. 125 mm, pack of 4000
Synonim(y):
Z752452
About This Item
Polecane produkty
Materiały
cellulose filters
circles
opakowanie
pack of 4000
producent / nazwa handlowa
Whatman 1091-125
Whatman Article No. 28417531 (US reference)
Parametry
2 psi wet burst
70 sec/100 mL speed (Herzberg)
Średnica
125 mm
grubość
205 μm
wielkość porów
10 μm (Particle retention)
gramatura
71 g/m2
Opis ogólny
Grade 91: 10 μm (credped filter paper)
A general purpose creped filter for less critical routine analysis. Widely used to assay sucrose in cane sugar and within pharmaceutical laboratories for routine filtration.
Cechy i korzyści
- Filtr krepowany ogólnego przeznaczenia do mniej krytycznych rutynowych analiz.
- Szeroko stosowany do oznaczania sacharozy w cukrze trzcinowym oraz w laboratoriach farmaceutycznych do rutynowej filtracji.
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)