WHA10311807
Whatman® qualitative filter paper, Grade 597
circles, diam. 55 mm, pack of 100
Synonim(y):
Whatman filter, Whatman paper, Z695653, paper filter
Wybierz wielkość
41,40 zł
Wybierz wielkość
About This Item
41,40 zł
Polecane produkty
Materiały
cellulose filters
circles
opakowanie
pack of 100
producent / nazwa handlowa
Whatman 10311807
Whatman Article No. 28414225 (US reference)
Parametry
70 sec/100 mL speed (Herzberg)
Średnica
55 mm
grubość
180 μm
wielkość porów
4-7 μm (Particle retention)
gramatura
85 g/m2
Opis ogólny
Grade 597: 4-7 μm (medium fast filter paper)
A medium fast filter paper with medium to fine particle retention. Used for a wide variety of analytical routine applications in different industries like food testing (e.g., determination of fat content) or removal of carbon dioxide and turbidity from beverages (e.g., beer analysis).
Cechy i korzyści
- Oszczędność czasu wymaganego do składania okręgów w celu dopasowania do stożkowych lejków filtracyjnych w powtarzalnych lub wielokrotnych analizach.
- Skrócenie całkowitego czasu filtracji ze względu na dodatkową odsłoniętą powierzchnię; normalne spowolnienie prędkości filtracji z powodu obciążenia cząstkami stałymi jest opóźnione.
- Zwiększona całkowita wydajność ładowania, ponieważ dostępna jest większa powierzchnia filtra.
- Utrzymane natężenie przepływu dzięki zmniejszeniu kontaktu bibuły filtracyjnej z bokiem lejka i samonośnemu kształtowi samego filtra.
- Wstępne wypełnienie nie wpływa znacząco na żadne dane techniczne, a te same liczby mogą być użyte dla płaskich okręgów.
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)