Kluczowe dokumenty
WHA10343876
1731 jakościowa bibuła filtracyjna do użytku technicznego, klasa 2589c
sheets, L × W 25 mm × 75 mm, pack of 100
Synonim(y):
Z749710
Wybierz wielkość
1 PKG
315,00 zł
315,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
315,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
315,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
cellulose
sheets
Właściwości
Grade 2589c
opakowanie
pack of 100
producent / nazwa handlowa
Whatman 10343876
Whatman Article No. 28414609 (US reference)
Parametry
160 sec/100 mL speed (Herzberg)
dł. × szerokość
25 mm × 75 mm
grubość
750 μm
wielkość porów
4-8 μm (Particle retention)
gramatura
400 g/m2
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Te bibuły filtracyjne są wykonane z super rafinowanej celulozy i zostały specjalnie zaprojektowane, aby mieć szczególne właściwości dla każdego zastosowania technicznego. Zakres zastosowań sięga od filtracji napojów po oczyszczanie kąpieli galwanicznych.
Klasa 2589c: 4-8 μm
Gruby filtr o średniej do wolnej prędkości filtracji, wysokiej wytrzymałości na mokro i dobrej retencji dla mniejszych cząstek.
Cechy i korzyści
  • Gruby filtr o średniej do wolnej prędkości filtracji, wysokiej wytrzymałości na mokro i dobrej retencji mniejszych cząstek.
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)