Kluczowe dokumenty
WHA10343687
Whatman® qualitative filter paper for technical use, Grade 2589a
sheets, L × W 580 mm × 580 mm, pack of 100
Synonim(y):
Z749702
Wybierz wielkość
1 PKG
1900,00 zł
1900,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
1900,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
1900,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
cellulose
sheets
Właściwości
Grade 2589a
opakowanie
pack of 100
producent / nazwa handlowa
Whatman 10343687
Whatman Article No. 28414600 (US reference)
Parametry
60 sec/100 mL speed (Herzberg)
dł. × szerokość
580 mm × 580 mm
grubość
430 μm
wielkość porów
6-12 μm
gramatura
200 g/m2
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Te bibuły filtracyjne są wykonane z super rafinowanej celulozy i zostały specjalnie zaprojektowane, aby mieć szczególne właściwości dla każdego zastosowania technicznego. Zakres zastosowań rozciąga się od filtracji napojów po oczyszczanie kąpieli galwanicznych.
Klasa 2589a: 6-12 μm
Szybki do średniego filtr o wysokiej wytrzymałości na mokro i średniej retencji.
Cechy i korzyści
  • Szybki do średnio szybkiego filtr o wysokiej wytrzymałości na mokro i średniej retencji.
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)