WHA10402506
Whatman® Protran® nitrocellulose membranes
Circles - BA85, pore size 0.45 μm, diam. 25 mm, pack of 100 ea
Synonim(y):
membrana nitrocelulozowa, membrany do blottingu, membrany transferowe
Wybierz wielkość
626,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
626,00 zł
Polecane produkty
opakowanie
pack of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 10402506
Whatman Article No. 28415097 (US reference)
Średnica
25 mm
wielkość porów
0.45 μm pore size
Opis ogólny
- Zdolność wiązania, 75 - 110 μg/cm2
- Wysokie wiązanie, niskie tło
- Matryca wolna od trytonu
- Uniwersalna membrana do blottingu - izotopowe, chemluminescencyjne, kolorymetryczne i fluorescencyjne metody detekcji
Membrany nitrocelulozowe (NC) Protran są najczęściej wybieranymi nośnikami transferowymi na świecie do szerokiego zakresu zastosowań. Membrany Protran są produkowane przy użyciu 100% czystej nitrocelulozy, aby zapewnić najwyższą możliwą zdolność wiązania. Inne membrany określane jako "nitrocelulozowe" mogą w rzeczywistości zawierać duże ilości octanu celulozy, co obniża zdolność wiązania białek. Membrany Protran charakteryzują się najlepszą wytrzymałością spośród wszystkich czystych membran nitrocelulozowych.
Są one kompatybilne z różnymi metodami detekcji, w tym izotopowymi, chemiluminescencyjnymi (opartymi na luminolu), kolorymetrycznymi i fluorescencyjnymi. W przeciwieństwie do membran PVDF, nitroceluloza Protran nie wymaga etapu wstępnego zwilżania metanolem. To sprawia, że Protran jest membraną z wyboru dla białek, które preferują środowisko wodne. Przed transferem membrana jest po prostu zwilżana w wodzie, a następnie umieszczana w buforze transferowym. Żadne inne etapy obróbki wstępnej nie są konieczne.
Wysokie wiązanie, niskie tło:
Oprócz wysokiej zdolności wiązania, membrany nitrocelulozowe Protran mają z natury bardzo niskie tło. Doskonałe właściwości powierzchni membrany gwarantują doskonały stosunek sygnału do szumu, bez konieczności stosowania rygorystycznych warunków płukania.
Wysoka retencja małych białek:
Rozmiar porów 0,2 μm membrany nitrocelulozowej Protran (BA83) ma dużą powierzchnię, zapewniając wiązanie małych białek poniżej 20 kD poprzez zmniejszenie "przedmuchiwania". Membrana o wielkości porów 0,45 μm (BA85) jest idealna do próbek o większej masie cząsteczkowej. BA79, o wielkości porów 0,1 μm, jest membraną z wyboru dla mniejszych białek poniżej 7 kD. Unikalną zaletą zastrzeżonej formuły nitrocelulozy Protran jest udowodniony okres trwałości związanych białek. Dowody empiryczne pokazują, że białka zachowują aktywność rozpoznawania molekularnego przez pięć lat na Protran.
Kanapki do blottingu Protran:
Wstępnie przycięta membrana nitrocelulozowa i 2 arkusze papieru do blottingu 3MM Chr są wstępnie zapakowane w kanapkę, aby zaoszczędzić czas. Jest ona wykonana z naszych membran Protran BA83 lub BA85, najwyższej jakości membran NC dostępnych do blottingu.
Inne uwagi
Informacje prawne
Sprzedawane na licencji DE10102744 i ich zagraniczne odpowiedniki
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)