Kluczowe dokumenty
WHA10347890
Whatman® qualitative filter paper, Grade 2122
W × L 150 mm × 150 mm
Synonim(y):
Whatman filter, Whatman paper, Z696331, paper filter
Wybierz wielkość
1 PKG
680,00 zł
680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
paper filters (Pergamyne)
sheets
Właściwości
Grade 2122
opakowanie
pkg of 500 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 10347890
Whatman Article No. 28414667 (US reference)
szer. × dł.
150 mm × 150 mm
gramatura
40 g/m2
Opis ogólny
Arkusze papieru do ważenia Cytiva Grade 2122 niezawodnie umożliwiają przenoszenie próbek na wagi bez dodawania niepożądanych substancji, które mogłyby mieć wpływ na wyniki analityczne.
Cechy i korzyści
  • Gładka powierzchnia umożliwia łatwe ześlizgiwanie się próbek i zapobiega ich pozostawaniu na papierze.
  • Błyszczący papier pergaminowy umożliwia wizualne stwierdzenie, że cała próbka została usunięta.
  • Niezwykle cienki (0,03 mm) i lekki (40 g/m²) dla bezpiecznego transportu próbek.
  • Bez kleju i dodatków (bez pozostałości).
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)