WHA10539028
Bibuła filtracyjna Whatman®, klasa 470
roll, white glass, W × L 1.5 in. (38.1 mm) × 450 ft (137.2 m), pkg of 1 ea
Synonim(y):
Whatman filter, Whatman paper, Z762563, paper filter
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Polecane produkty
Materiały
roll
white glass
Właściwości
Grade 470
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 10539028
Whatman Article No. 28417133 (US reference)
Parametry
fast flow rate
szer. × dł.
1.5 in. (38.1 mm) × 450 ft (137.2 m)
wielkość porów
20-30 μm
Powiązane kategorie
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)