Merck
W6837
Fumaric acid-1,4-13C2
API for Clinical Studies, ≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
HOO13CCH=CH13COOH
Masa cząsteczkowa:
118.06
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352115
klasa czystości
cGMP
czystość izotopowa
≥99 atom % 13C
Próba
≥98% (CP)
mp
298-300 (subl) (lit.)
przesunięcie masy
M+2
temp. przechowywania
15-25°C
ciąg SMILES
O[13C](/C=C/[13C](O)=O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+/i3+1,4+1
Klucz InChI
VZCYOOQTPOCHFL-ZWWDXPBASA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
446.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
230 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)