Merck
W6667
D-Glucose-2-13C
API for Clinical Studies, ≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
Synonim(y):
Dextrose-2-13C
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13CC5H12O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
181.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
klasa czystości
cGMP
czystość izotopowa
≥99 atom % 13C
Próba
≥98% (CP)
aktywność optyczna
[α]25/D +52.0, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
mp
150-152 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
temp. przechowywania
15-25°C
ciąg SMILES
OC[C@H]1O[C@H](O)[13C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1/i5+1
Klucz InChI
WQZGKKKJIJFFOK-UKLRSMCWSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)