Kluczowe dokumenty
661457
D-Glucose-2-13C
endotoxin tested, 99 atom % 13C
Synonim(y):
Labeled Glucose, Dextrose-2-13C
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
99% (CP)
Formularz
powder
aktywność optyczna
[α]25/D +52.0, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
mp
150-152 °C (lit.)
przydatność
endotoxin tested
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
OC[C@H]1O[C@H](O)[13C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1/i5+1
Klucz InChI
WQZGKKKJIJFFOK-UKLRSMCWSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Testy na obecność endotoksyn są przeprowadzane na masowej postaci produktu przed jego podziałem na opakowania. Ten test zbiorczy nie gwarantuje, że podzielona lub przepakowana podwielokrotność jest wolna od endotoksyn w momencie jej otrzymania lub użycia przez klienta i nie oznacza przydatności do jakiegokolwiek konkretnego celu. Jeśli produkt musi być wolny od endotoksyn w zamierzonym zastosowaniu, należy go przetestować przed faktycznym użyciem.
Opakowanie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)