Przejdź do
490768
Sodium carbonate-13C
98 atom % 13C
Synonim(y):
13C Labeled sodium carbonate, Calcined soda-13C, Carbonic acid disodium salt-13C, Soda ash-13C
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Na213CO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
106.98
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51113400
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % 13C
Mass shift:
M+1
Form:
powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
98 atom % 13C
Quality Segment
form
powder
mp
851 °C (lit.)
mass shift
M+1
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-][13C]([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2/i1+1;;
InChI key
CDBYLPFSWZWCQE-GOCMCNPZSA-L
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
606235W6551
description
98 atom % 13C
description
98 atom % 13C
description
API for Clinical Studies, 98 atom % 13C
mass shift
M+1
mass shift
M+1
mass shift
M+1
isotopic purity
98 atom % 13C
isotopic purity
98 atom % 13C
isotopic purity
98 atom % 13C
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
form
powder
form
-
form
-
mp
851 °C (lit.)
mp
-
mp
>300 °C (lit.)
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
15-25°C
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)