Merck
W525405
Sigma-Aldrich
Methyl cedryl ether
>96%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H28O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
236.39
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
pochodzenie biologiczne
synthetic
Próba
>96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.496 (lit.)
bp
259 °C (lit.)
gęstość
0.976 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Organoleptyczne
woody
ciąg SMILES
CO[C@]1(C)CC[C@@]23CC1C(C)(C)C2CC[C@H]3C
InChI
1S/C16H28O/c1-11-6-7-12-14(2,3)13-10-16(11,12)9-8-15(13,4)17-5/h11-13H,6-10H2,1-5H3/t11-,12+,13-,15-,16+/m1/s1
Klucz InChI
HRGPYCVTDOECMG-RHBQXOTJSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)