Przejdź do
W417170
Methyl N-formylanthranilate
≥98%, FG
Synonim(y):
Methyl 2-formamidobenzoate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 each
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
209,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
344,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1040,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H9NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
179.17
FEMA Number:
4171
UNSPSC Code:
12164502
Flavis number:
09.650
NACRES:
NA.21
MDL number:
Organoleptic:
grape; fruity
Grade:
FG, Fragrance grade
Agency:
follows IFRA guidelines, meets purity specifications of JECFA
Food allergen:
no known allergens
209,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienieWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
grade
FG, Fragrance grade
agency
follows IFRA guidelines, meets purity specifications of JECFA
reg. compliance
EU Regulation 1223/2009, EU Regulation 1334/2008 & 178/2002, FDA 21 CFR 117
assay
≥98%
application(s)
flavors and fragrances
documentation
see Safety & Documentation for available documents
food allergen
no known allergens
fragrance allergen
no known allergens
organoleptic
grape; fruity
SMILES string
N(c1c(cccc1)C(=O)OC)C=O
InChI
1S/C9H9NO3/c1-13-9(12)7-4-2-3-5-8(7)10-6-11/h2-6H,1H3,(H,10,11)
InChI key
HRNPZFOYXWWMFL-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
W417080W407815W414911
description
≥98%, FG
description
≥99%, FG
description
≥97%, FG
description
≥97%, FG
grade
FG, Fragrance grade
grade
FG
grade
FG
grade
Halal, FG
organoleptic
grape; fruity
organoleptic
fruity; floral
organoleptic
fruity
organoleptic
grape; grapefruit; fruity
food allergen
no known allergens
food allergen
no known allergens
food allergen
no known allergens
food allergen
no known allergens
assay
≥98%
assay
≥99%
assay
≥97%
assay
≥97%
documentation
see Safety & Documentation for available documents
documentation
see Safety & Documentation for available documents
documentation
see Safety & Documentation for available documents
documentation
see Safety & Documentation for available documents
agency
follows IFRA guidelines, meets purity specifications of JECFA
agency
follows IFRA guidelines, meets purity specifications of JECFA
agency
follows IFRA guidelines
agency
meets purity specifications of JECFA
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)